MilliporeSigma
ENA638599067
Enamine
N-{3-[4-(benzyloxy)phenoxy]propyl}cyclopentanamine
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
325.45
Número MDL:
Iupac Name
N-{3-[4-(benzyloxy)phenoxy]propyl}-N-cyclopentylamine
Inchi Code
1S/C21H27NO2/c1-2-7-18(8-3-1)17-24-21-13-11-20(12-14-21)23-16-6-15-22-19-9-4-5-10-19/h1-3,7-8,11-14,19,22H,4-6,9-10,15-17H2
Clave InChI
ZUGPSGKUGNCHML-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-345523
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-345523
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)