MilliporeSigma
ENA638597965
Enamine
1-(4-fluoro-2-nitrophenyl)propan-2-one
Seleccione un Tamaño
100 MG
$146.90
250 MG
$210.60
500 MG
$404.30
1 G
$536.90
2.5 G
$1,053.00
5 G
$1,558.70
10 G
$2,311.40
Referencia (SKU) del distribuidor: EN300-342243-100MG
$146.90
Se envía en 7 días desde el socio de Aldrich
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
100 MG
$146.90
250 MG
$210.60
500 MG
$404.30
1 G
$536.90
2.5 G
$1,053.00
5 G
$1,558.70
10 G
$2,311.40
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
197.17
MDL number:
Referencia (SKU) del distribuidor: EN300-342243-100MG
$146.90
Se envía en 7 días desde el socio de Aldrich
mp
60-62
Iupac Name
1-(4-fluoro-2-nitrophenyl)acetone
Inchi Code
1S/C9H8FNO3/c1-6(12)4-7-2-3-8(10)5-9(7)11(13)14/h2-3,5H,4H2,1H3
InChI key
ZUSSYVUYWCVGHV-UHFFFAOYSA-N
storage temp.
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-342243
Melting Point
60-62
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-342243
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)