ENA638597629
Enamine
2-methanesulfonyl-1-(methoxycarbonyl)cyclopropane-1-carboxylic acid
About This Item
Iupac Name
1-(methoxycarbonyl)-2-(methylsulfonyl)cyclopropane-1-carboxylic acid
Inchi Code
1S/C7H10O6S/c1-13-6(10)7(5(8)9)3-4(7)14(2,11)12/h4H,3H2,1-2H3,(H,8,9)
Clave InChI
ASKAZURPVSXVKZ-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-343468
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)