MilliporeSigma
ENA638587764
Enamine
1-(4-methylpyridin-2-yl)butan-1-one
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
163.22
Número MDL:
Iupac Name
1-(4-methyl-2-pyridinyl)-1-butanone
Inchi Code
1S/C10H13NO/c1-3-4-10(12)9-7-8(2)5-6-11-9/h5-7H,3-4H2,1-2H3
Clave InChI
KRIUAQDMAOFNNN-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-331825
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-331825
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)