ENA638587500
Enamine
1-(isoquinolin-1-yl)cyclopropane-1-carboxylic acid
Seleccione un Tamaño
Referencia (SKU) del distribuidor: EN300-323039-50MG
$364.00
Seleccione un Tamaño
About This Item
Referencia (SKU) del distribuidor: EN300-323039-50MG
$364.00
Iupac Name
1-(isoquinolin-1-yl)cyclopropane-1-carboxylic acid
Inchi Code
1S/C13H11NO2/c15-12(16)13(6-7-13)11-10-4-2-1-3-9(10)5-8-14-11/h1-5,8H,6-7H2,(H,15,16)
Clave InChI
XVMSJPPUFPMJSP-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-323039
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)