MilliporeSigma
ENA638587424
Enamine
2-(5-chloro-4-formyl-2-methoxyphenoxy)acetic acid
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
244.63
Número MDL:
Iupac Name
(5-chloro-4-formyl-2-methoxyphenoxy)acetic acid
Inchi Code
1S/C10H9ClO5/c1-15-8-2-6(4-12)7(11)3-9(8)16-5-10(13)14/h2-4H,5H2,1H3,(H,13,14)
Clave InChI
LNHVLHKQMJQEHS-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-322145
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-322145
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)