MilliporeSigma
ENA638586865
Enamine
2-chloro-6-fluoro-4-methylaniline
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
159.59
Número MDL:
Iupac Name
2-chloro-6-fluoro-4-methylaniline
Inchi Code
1S/C7H7ClFN/c1-4-2-5(8)7(10)6(9)3-4/h2-3H,10H2,1H3
Clave InChI
KGFABAKXVUBUED-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-317244
Pictogramas
Skull and crossbones
Signal Word
Danger
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-317244
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)