ENA638586610
Enamine
1-bromo-3-(difluoromethyl)-2-fluorobenzene
About This Item
Iupac Name
1-bromo-3-(difluoromethyl)-2-fluorobenzene
Inchi Code
1S/C7H4BrF3/c8-5-3-1-2-4(6(5)9)7(10)11/h1-3,7H
Clave InChI
MFYNCTJUIOMWME-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-306130
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-306130
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)