MilliporeSigma
ENA580354548
Enamine
3-amino-2,2-dimethyl-1-(pyrrolidin-1-yl)propan-1-one
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
170.25
Número MDL:
Iupac Name
2,2-dimethyl-3-oxo-3-(1-pyrrolidinyl)-1-propanamine
Inchi Code
1S/C9H18N2O/c1-9(2,7-10)8(12)11-5-3-4-6-11/h3-7,10H2,1-2H3
Clave InChI
XDKAYYVXGFABMZ-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-321108
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-321108
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)