MilliporeSigma
ENA580350191
Enamine
5-(2,3-dimethylphenyl)pyridin-2-amine
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
198.27
Número MDL:
Iupac Name
5-(2,3-dimethylphenyl)-2-pyridinamine
Inchi Code
1S/C13H14N2/c1-9-4-3-5-12(10(9)2)11-6-7-13(14)15-8-11/h3-8H,1-2H3,(H2,14,15)
Clave InChI
DLOBNMGODHNQOZ-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-318283
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-318283
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)