ENA580349703
Enamine
2,2-dimethyl-3-oxo-3-(pyrrolidin-1-yl)propanenitrile
About This Item
Iupac Name
2,2-dimethyl-3-oxo-3-(1-pyrrolidinyl)propanenitrile
Inchi Code
1S/C9H14N2O/c1-9(2,7-10)8(12)11-5-3-4-6-11/h3-6H2,1-2H3
Clave InChI
DTDZOHAJINLELT-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-314929
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-314929
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)