MilliporeSigma
ENA580349440
Enamine
4-(dimethylamino)naphthalen-1-ol hydrochloride
Seleccione un Tamaño
100 MG
$219.70
250 MG
$312.00
500 MG
$492.70
1 G
$631.80
2.5 G
$1,238.90
5 G
$1,830.40
10 G
$2,715.70
Referencia (SKU) del distribuidor: EN300-314453-100MG
$219.70
Se envía en 7 días desde el socio de Aldrich
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
100 MG
$219.70
250 MG
$312.00
500 MG
$492.70
1 G
$631.80
2.5 G
$1,238.90
5 G
$1,830.40
10 G
$2,715.70
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
223.7
Número MDL:
Referencia (SKU) del distribuidor: EN300-314453-100MG
$219.70
Se envía en 7 días desde el socio de Aldrich
mp
224-226
Iupac Name
4-(dimethylamino)naphthalen-1-ol hydrochloride
Inchi Code
1S/C12H13NO.ClH/c1-13(2)11-7-8-12(14)10-6-4-3-5-9(10)11;/h3-8,14H,1-2H3;1H
Clave InChI
WLVDCGIVLSMFEC-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
-10
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Ice Pack
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-314453
Melting Point
224-226
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-314453
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)