MilliporeSigma
ENA580348793
Enamine
5,7-difluoroisoquinoline
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
165.14
Número MDL:
Iupac Name
5,7-difluoroisoquinoline
Inchi Code
1S/C9H5F2N/c10-7-3-6-5-12-2-1-8(6)9(11)4-7/h1-5H
Clave InChI
OQHBWMGAXHCNLT-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-311379
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-311379
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)