MilliporeSigma
ENA580348704
Enamine
2-amino-1,3-thiazole-5-sulfonyl fluoride
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
182.2
Número MDL:
Iupac Name
2-aminothiazole-5-sulfonyl fluoride
Inchi Code
1S/C3H3FN2O2S2/c4-10(7,8)2-1-6-3(5)9-2/h1H,(H2,5,6)
Clave InChI
MWYTVFPWNMCQNQ-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-306450
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-306450
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)