MilliporeSigma
ENA517162710
Enamine
1-(pyridin-2-yl)but-3-en-1-ol
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
149.19
MDL number:
Iupac Name
1-(2-pyridinyl)-3-buten-1-ol
Inchi Code
1S/C9H11NO/c1-2-5-9(11)8-6-3-4-7-10-8/h2-4,6-7,9,11H,1,5H2
InChI key
CITJKEXGKDUPEL-UHFFFAOYSA-N
storage temp.
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-311808
pictograms
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-311808
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)