ENA517162453
Enamine
2-methyl-2-(3-phenylpropyl)pyrrolidine hydrochloride
About This Item
Iupac Name
2-methyl-2-(3-phenylpropyl)pyrrolidine hydrochloride
Inchi Code
1S/C14H21N.ClH/c1-14(11-6-12-15-14)10-5-9-13-7-3-2-4-8-13;/h2-4,7-8,15H,5-6,9-12H2,1H3;1H
Clave InChI
KSPKVMWOEBILEV-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Salt Data
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-311005
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)