MilliporeSigma
ENA517162164
Enamine
2,2,5,5-tetramethylcyclopentan-1-one
Seleccione un Tamaño
100 MG
$335.40
250 MG
$477.10
500 MG
$752.70
1 G
$965.90
2.5 G
$1,890.20
5 G
$2,797.60
10 G
$4,148.30
Referencia (SKU) del distribuidor: EN300-310568-100MG
$335.40
Se envía en 7 días desde el socio de Aldrich
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
100 MG
$335.40
250 MG
$477.10
500 MG
$752.70
1 G
$965.90
2.5 G
$1,890.20
5 G
$2,797.60
10 G
$4,148.30
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
140.23
Número MDL:
Referencia (SKU) del distribuidor: EN300-310568-100MG
$335.40
Se envía en 7 días desde el socio de Aldrich
Iupac Name
2,2,5,5-tetramethylcyclopentanone
Inchi Code
1S/C9H16O/c1-8(2)5-6-9(3,4)7(8)10/h5-6H2,1-4H3
Clave InChI
BXYUQRQZHXARGL-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-310568
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)