MilliporeSigma
ENA514507105
Enamine
2-(3,5-dioxo-1,2,4-triazolidin-4-yl)acetic acid
Seleccione un Tamaño
100 MG
$410.80
250 MG
$587.60
500 MG
$926.90
1 G
$1,188.20
2.5 G
$2,327.00
5 G
$3,445.00
10 G
$5,107.70
Referencia (SKU) del distribuidor: EN300-305525-100MG
$410.80
Se envía en 7 días desde el socio de Aldrich
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
100 MG
$410.80
250 MG
$587.60
500 MG
$926.90
1 G
$1,188.20
2.5 G
$2,327.00
5 G
$3,445.00
10 G
$5,107.70
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
159.1
MDL number:
Referencia (SKU) del distribuidor: EN300-305525-100MG
$410.80
Se envía en 7 días desde el socio de Aldrich
Iupac Name
(3,5-dioxo-1,2,4-triazolidin-4-yl)acetic acid
Inchi Code
1S/C4H5N3O4/c8-2(9)1-7-3(10)5-6-4(7)11/h1H2,(H,5,10)(H,6,11)(H,8,9)
InChI key
GPCMEVQQMDUXOZ-UHFFFAOYSA-N
storage temp.
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-305525
pictograms
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-305525
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)