MilliporeSigma
ENA514507074
Enamine
3-fluoro-4-methoxypyridine-2-carboxylic acid
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
171.13
Número MDL:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad Póngase en contacto con el Servicio técnico
mp
182-185
Iupac Name
3-fluoro-4-methoxy-2-pyridinecarboxylic acid
Inchi Code
1S/C7H6FNO3/c1-12-4-2-3-9-6(5(4)8)7(10)11/h2-3H,1H3,(H,10,11)
Clave InChI
YNAUYYVOWXZNPQ-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-256400
Melting Point
182-185
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-256400
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)