MilliporeSigma
ENA514506478
Enamine
2-amino-6-(pyrrolidin-3-yl)pyrimidin-4-ol dihydrochloride
Seleccione un Tamaño
100 MG
$327.60
250 MG
$468.00
500 MG
$738.40
1 G
$946.40
2.5 G
$1,856.40
5 G
$2,743.00
10 G
$4,069.00
Referencia (SKU) del distribuidor: EN300-305181-100MG
$327.60
Se envía en 7 días desde el socio de Aldrich
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
100 MG
$327.60
250 MG
$468.00
500 MG
$738.40
1 G
$946.40
2.5 G
$1,856.40
5 G
$2,743.00
10 G
$4,069.00
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
253.13
MDL number:
Referencia (SKU) del distribuidor: EN300-305181-100MG
$327.60
Se envía en 7 días desde el socio de Aldrich
Iupac Name
2-amino-6-(pyrrolidin-3-yl)pyrimidin-4-ol dihydrochloride
Inchi Code
1S/C8H12N4O.2ClH/c9-8-11-6(3-7(13)12-8)5-1-2-10-4-5;;/h3,5,10H,1-2,4H2,(H3,9,11,12,13);2*1H
InChI key
CNCPBGZPCUAILI-UHFFFAOYSA-N
storage temp.
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-305181
pictograms
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-305181
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)