ENA514236999
Enamine
2-(4-methylpiperidin-3-yl)acetic acid hydrochloride
Seleccione un Tamaño
Referencia (SKU) del distribuidor: EN300-301127-50MG
$310.70
Seleccione un Tamaño
About This Item
Referencia (SKU) del distribuidor: EN300-301127-50MG
$310.70
Iupac Name
2-(4-methylpiperidin-3-yl)acetic acid hydrochloride
Inchi Code
1S/C8H15NO2.ClH/c1-6-2-3-9-5-7(6)4-8(10)11;/h6-7,9H,2-5H2,1H3,(H,10,11);1H
Clave InChI
NIANDLDHENMRGG-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Salt Data
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-301127
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)