MilliporeSigma
ENA514235741
Enamine
5-[(tert-butoxy)carbonyl]-7,7-difluoro-2-oxa-5-azabicyclo[4.1.0]heptane-4-carboxylic acid
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
279.24
Número MDL:
Iupac Name
5-(tert-butoxycarbonyl)-7,7-difluoro-2-oxa-5-azabicyclo[4.1.0]heptane-4-carboxylic acid
Inchi Code
1S/C11H15F2NO5/c1-10(2,3)19-9(17)14-5(8(15)16)4-18-7-6(14)11(7,12)13/h5-7H,4H2,1-3H3,(H,15,16)
Clave InChI
GBBWKZOBCAPOHX-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-295807
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-295807
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)