MilliporeSigma
ENA514234373
Enamine
tert-butyl 3-[(chlorosulfonyl)methyl]pyrrolidine-1-carboxylate
Seleccione un Tamaño
50 MG
$367.90
100 MG
$546.00
250 MG
$781.30
500 MG
$1,231.10
1 G
$1,578.20
2.5 G
$3,092.70
5 G
$4,576.00
10 G
$6,787.30
Referencia (SKU) del distribuidor: EN300-227222-50MG
$367.90
Se envía en 7 días desde el socio de Aldrich
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
50 MG
$367.90
100 MG
$546.00
250 MG
$781.30
500 MG
$1,231.10
1 G
$1,578.20
2.5 G
$3,092.70
5 G
$4,576.00
10 G
$6,787.30
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
283.78
Número MDL:
Referencia (SKU) del distribuidor: EN300-227222-50MG
$367.90
Se envía en 7 días desde el socio de Aldrich
Iupac Name
tert-butyl 3-((chlorosulfonyl)methyl)pyrrolidine-1-carboxylate
Inchi Code
1S/C10H18ClNO4S/c1-10(2,3)16-9(13)12-5-4-8(6-12)7-17(11,14)15/h8H,4-7H2,1-3H3
Clave InChI
UHFFWPGLYAMRBI-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-227222
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-227222
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)