ENA508625997
Enamine
1-{[2-(2,4-dichlorophenyl)ethyl]amino}-3-phenoxypropan-2-ol
Seleccione un Tamaño
Referencia (SKU) del distribuidor: EN300-269652-100MG
$352.30
Seleccione un Tamaño
About This Item
Referencia (SKU) del distribuidor: EN300-269652-100MG
$352.30
Iupac Name
1-{[2-(2,4-dichlorophenyl)ethyl]amino}-3-phenoxy-2-propanol
Inchi Code
1S/C17H19Cl2NO2/c18-14-7-6-13(17(19)10-14)8-9-20-11-15(21)12-22-16-4-2-1-3-5-16/h1-7,10,15,20-21H,8-9,11-12H2
Clave InChI
JCAAXTHZODTZFD-UHFFFAOYSA-N
Purity
Country of Origin
Product Link
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-269652
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)