MilliporeSigma
ENA508624842
Enamine
2,2-difluoropropanamide
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
109.08
Número MDL:
mp
65-66
Iupac Name
2,2-difluoropropanamide
Inchi Code
1S/C3H5F2NO/c1-3(4,5)2(6)7/h1H3,(H2,6,7)
Clave InChI
XJGBNZRVGOENRN-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-261752
Melting Point
65-66
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-261752
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)