ENA497681878
Enamine
5-chlorothieno[3,2-b]pyridine-2-sulfonyl chloride
About This Item
Iupac Name
5-chlorothieno[3,2-b]pyridine-2-sulfonyl chloride
Inchi Code
1S/C7H3Cl2NO2S2/c8-6-2-1-5-4(10-6)3-7(13-5)14(9,11)12/h1-3H
Clave InChI
DDOAASFFFGZAFG-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-266191
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-266191
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)