MilliporeSigma
ENA497681169
Enamine
4-chloro-2-phenylpyrazolo[1,5-a]pyrazine
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
229.67
Número MDL:
Iupac Name
4-chloro-2-phenylpyrazolo[1,5-a]pyrazine
Inchi Code
1S/C12H8ClN3/c13-12-11-8-10(9-4-2-1-3-5-9)15-16(11)7-6-14-12/h1-8H
Clave InChI
ACCBQSBWDNAFOE-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-265452
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-265452
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)