MilliporeSigma
ENA497680348
Enamine
4-methyl-3-(methylsulfanyl)aniline
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
153.25
Número MDL:
Iupac Name
4-methyl-3-(methylsulfanyl)aniline
Inchi Code
1S/C8H11NS/c1-6-3-4-7(9)5-8(6)10-2/h3-5H,9H2,1-2H3
Clave InChI
VKBGYPQRTVRCDG-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-263917
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-263917
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)