MilliporeSigma
ENA497679859
Enamine
7-hydroxy-6,6-dimethylheptan-2-one
Seleccione un Tamaño
50 MG
$453.70
100 MG
$674.70
250 MG
$965.90
500 MG
$1,521.00
1 G
$1,950.00
Referencia (SKU) del distribuidor: EN300-262648-50MG
$453.70
Se envía en 7 días desde el socio de Aldrich
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
50 MG
$453.70
100 MG
$674.70
250 MG
$965.90
500 MG
$1,521.00
1 G
$1,950.00
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
158.24
Número MDL:
Referencia (SKU) del distribuidor: EN300-262648-50MG
$453.70
Se envía en 7 días desde el socio de Aldrich
Iupac Name
7-hydroxy-6,6-dimethylheptan-2-one
Inchi Code
1S/C9H18O2/c1-8(11)5-4-6-9(2,3)7-10/h10H,4-7H2,1-3H3
Clave InChI
GKUBHPINPKTGJY-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-262648
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-262648
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)