MilliporeSigma
ENA497679747
Enamine
2-(5-chlorothiophen-2-yl)pyrimidin-5-amine
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
211.67
Número MDL:
Iupac Name
2-(5-chloro-2-thienyl)-5-pyrimidinamine
Inchi Code
1S/C8H6ClN3S/c9-7-2-1-6(13-7)8-11-3-5(10)4-12-8/h1-4H,10H2
Clave InChI
GOGHYMATGSGROR-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-262401
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-262401
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)