MilliporeSigma
ENA497679561
Enamine
1-{[3-(bromomethyl)phenoxy]methyl}-2,4-difluorobenzene
Seleccione un Tamaño
100 MG
$196.30
250 MG
$280.80
500 MG
$529.10
1 G
$686.40
2.5 G
$1,344.20
5 G
$1,989.00
10 G
$2,951.00
Referencia (SKU) del distribuidor: EN300-261925-100MG
$196.30
Se envía en 7 días desde el socio de Aldrich
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
100 MG
$196.30
250 MG
$280.80
500 MG
$529.10
1 G
$686.40
2.5 G
$1,344.20
5 G
$1,989.00
10 G
$2,951.00
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
313.14
MDL number:
Referencia (SKU) del distribuidor: EN300-261925-100MG
$196.30
Se envía en 7 días desde el socio de Aldrich
Iupac Name
1-{[3-(bromomethyl)phenoxy]methyl}-2,4-difluorobenzene
Inchi Code
1S/C14H11BrF2O/c15-8-10-2-1-3-13(6-10)18-9-11-4-5-12(16)7-14(11)17/h1-7H,8-9H2
InChI key
NOCWLAROHQZESE-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-261925
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-261925
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)