ENA497679439
Enamine
3-[ethyl(hydroxy)phosphoryl]but-2-enoic acid
About This Item
Iupac Name
(2E)-3-[ethyl(hydroxy)phosphoryl]-2-butenoic acid
Inchi Code
1S/C6H11O4P/c1-3-11(9,10)5(2)4-6(7)8/h4H,3H2,1-2H3,(H,7,8)(H,9,10)/b5-4+
Clave InChI
RZHSSINEDHNUGW-SNAWJCMRSA-N
temp. de almacenamiento
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-261633
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)