Merck
ENA497679359
Enamine
1-[2-(2-methoxyethoxy)ethyl]piperazine dihydrochloride
Seleccione un Tamaño
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
261.19
Número MDL:
Iupac Name
1-(2-(2-methoxyethoxy)ethyl)piperazine dihydrochloride
Inchi Code
1S/C9H20N2O2.2ClH/c1-12-8-9-13-7-6-11-4-2-10-3-5-11;;/h10H,2-9H2,1H3;2*1H
Clave InChI
DSLOGIVSALFFMU-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-263373
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-263373
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)