ENA497679297
Enamine
2-(3-carbamoyl-1H-1,2,4-triazol-1-yl)acetic acid
Seleccione un Tamaño
Referencia (SKU) del distribuidor: EN300-262604-100MG
$144.30
Seleccione un Tamaño
About This Item
Referencia (SKU) del distribuidor: EN300-262604-100MG
$144.30
Iupac Name
2-(3-carbamoyl-1H-1,2,4-triazol-1-yl)acetic acid
Inchi Code
1S/C5H6N4O3/c6-4(12)5-7-2-9(8-5)1-3(10)11/h2H,1H2,(H2,6,12)(H,10,11)
Clave InChI
CMLHYHSPLZQNML-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-262604
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)