MilliporeSigma
ENA497678775
Enamine
tert-butyl 4-(4-cyanopyridin-3-yl)piperazine-1-carboxylate
Seleccione un Tamaño
100 MG
$335.40
250 MG
$477.10
500 MG
$752.70
1 G
$965.90
Referencia (SKU) del distribuidor: EN300-258824-100MG
$335.40
Se envía en 7 días desde el socio de Aldrich
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
100 MG
$335.40
250 MG
$477.10
500 MG
$752.70
1 G
$965.90
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
288.35
Número MDL:
Referencia (SKU) del distribuidor: EN300-258824-100MG
$335.40
Se envía en 7 días desde el socio de Aldrich
Iupac Name
tert-butyl 4-(4-cyanopyridin-3-yl)piperazine-1-carboxylate
Inchi Code
1S/C15H20N4O2/c1-15(2,3)21-14(20)19-8-6-18(7-9-19)13-11-17-5-4-12(13)10-16/h4-5,11H,6-9H2,1-3H3
Clave InChI
PCNJVGQNOKIQNZ-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-258824
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-258824
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)