ENA497677968
Enamine
2-(2,2-dimethoxyethyl)pyrimidine
About This Item
Iupac Name
2-(2,2-dimethoxyethyl)pyrimidine
Inchi Code
1S/C8H12N2O2/c1-11-8(12-2)6-7-9-4-3-5-10-7/h3-5,8H,6H2,1-2H3
Clave InChI
PGJYMOIAUNCFSF-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-255856
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-255856
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)