ENA497377257
Enamine
1-methyl-3-(piperidin-3-yl)-1H-pyrazole-4-carboxylic acid dihydrochloride
Seleccione un Tamaño
Referencia (SKU) del distribuidor: EN300-260640-100MG
$457.60
Seleccione un Tamaño
About This Item
Referencia (SKU) del distribuidor: EN300-260640-100MG
$457.60
Iupac Name
1-methyl-3-(piperidin-3-yl)-1H-pyrazole-4-carboxylic acid dihydrochloride
Inchi Code
1S/C10H15N3O2.2ClH/c1-13-6-8(10(14)15)9(12-13)7-3-2-4-11-5-7;;/h6-7,11H,2-5H2,1H3,(H,14,15);2*1H
Clave InChI
JIWDICWWJTYADT-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Salt Data
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-260640
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)