MilliporeSigma
ENA497376844
Enamine
4-cyclopentylpyrrolidin-2-one
Seleccione un Tamaño
100 MG
$335.40
250 MG
$477.10
500 MG
$752.70
1 G
$965.90
2.5 G
$1,890.20
Referencia (SKU) del distribuidor: EN300-258142-100MG
$335.40
Se envía en 7 días desde el socio de Aldrich
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
100 MG
$335.40
250 MG
$477.10
500 MG
$752.70
1 G
$965.90
2.5 G
$1,890.20
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
153.22
Número MDL:
Referencia (SKU) del distribuidor: EN300-258142-100MG
$335.40
Se envía en 7 días desde el socio de Aldrich
mp
117-119
Iupac Name
4-cyclopentyl-2-pyrrolidinone
Inchi Code
1S/C9H15NO/c11-9-5-8(6-10-9)7-3-1-2-4-7/h7-8H,1-6H2,(H,10,11)
Clave InChI
YOJFZTBFYFDZON-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-258142
Melting Point
117-119
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-258142
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)