MilliporeSigma
ENA497376645
Enamine
methyl 4-amino-1-ethyl-1H-pyrazole-5-carboxylate
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
169.18
Número MDL:
Iupac Name
methyl 4-amino-1-ethyl-1H-pyrazole-5-carboxylate
Inchi Code
1S/C7H11N3O2/c1-3-10-6(7(11)12-2)5(8)4-9-10/h4H,3,8H2,1-2H3
Clave InChI
JKUAKLZRAQWJFV-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-255782
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-255782
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)