MilliporeSigma
ENA497375526
Enamine
1-(2-methylcyclopropyl)ethan-1-amine
Seleccione un Tamaño
100 MG
$387.40
250 MG
$552.50
Referencia (SKU) del distribuidor: EN300-254975-100MG
$387.40
Se envía en 7 días desde el socio de Aldrich
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
100 MG
$387.40
250 MG
$552.50
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
99.18
Número MDL:
Referencia (SKU) del distribuidor: EN300-254975-100MG
$387.40
Se envía en 7 días desde el socio de Aldrich
Iupac Name
1-(2-methylcyclopropyl)ethanamine
Inchi Code
1S/C6H13N/c1-4-3-6(4)5(2)7/h4-6H,3,7H2,1-2H3
Clave InChI
PNORXWKSUWCACH-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-254975
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)