MilliporeSigma
ENA497375523
Enamine
1-(2,2-difluorocyclopropyl)ethan-1-one
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
120.1
Número MDL:
Iupac Name
1-(2,2-difluorocyclopropyl)ethan-1-one
Inchi Code
1S/C5H6F2O/c1-3(8)4-2-5(4,6)7/h4H,2H2,1H3
Clave InChI
WMCSXWSBMCFRAG-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-254968
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)