MilliporeSigma
ENA497375183
Enamine
2-thia-8-azaspiro[4.5]decane hydrochloride
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
193.74
Número MDL:
Iupac Name
2-thia-8-azaspiro[4.5]decane hydrochloride
Inchi Code
1S/C8H15NS.ClH/c1-4-9-5-2-8(1)3-6-10-7-8;/h9H,1-7H2;1H
Clave InChI
HVAKTVXJEASTIO-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-254118
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-254118
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)