MilliporeSigma
ENA497375062
Enamine
2,2,2-trifluoro-1-(2-fluoro-3-nitrophenyl)ethan-1-amine
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
238.14
Número MDL:
Iupac Name
2,2,2-trifluoro-1-(2-fluoro-3-nitrophenyl)ethan-1-amine
Inchi Code
1S/C8H6F4N2O2/c9-6-4(7(13)8(10,11)12)2-1-3-5(6)14(15)16/h1-3,7H,13H2
Clave InChI
RPPLHJLOAZCLFS-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-253730
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-253730
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)