ENA497374056
Enamine
3-[(tert-butoxy)carbonyl]pyrazine-2-carboxylic acid
Seleccione un Tamaño
Referencia (SKU) del distribuidor: EN300-250854-100MG
$159.90
Seleccione un Tamaño
About This Item
Referencia (SKU) del distribuidor: EN300-250854-100MG
$159.90
Iupac Name
3-(tert-butoxycarbonyl)pyrazine-2-carboxylic acid
Inchi Code
1S/C10H12N2O4/c1-10(2,3)16-9(15)7-6(8(13)14)11-4-5-12-7/h4-5H,1-3H3,(H,13,14)
Clave InChI
BXEYZYHEFFQAGD-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-250854
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)