MilliporeSigma
ENA497374050
Enamine
3-tert-butylazetidine hydrochloride
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
149.66
Número MDL:
Iupac Name
3-(tert-butyl)azetidine hydrochloride
Inchi Code
1S/C7H15N.ClH/c1-7(2,3)6-4-8-5-6;/h6,8H,4-5H2,1-3H3;1H
Clave InChI
JLAWHCMNNOIRNT-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
4
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Ice Pack
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-250841
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-250841
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)