MilliporeSigma
ENA490071310
Enamine
5-methylthiolan-3-one
Seleccione un Tamaño
100 MG
$391.30
250 MG
$560.30
500 MG
$882.70
1 G
$1,132.30
2.5 G
$2,219.10
5 G
$3,282.50
10 G
$4,869.80
Referencia (SKU) del distribuidor: EN300-99397-100MG
$391.30
Se envía en 7 días desde el socio de Aldrich
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
100 MG
$391.30
250 MG
$560.30
500 MG
$882.70
1 G
$1,132.30
2.5 G
$2,219.10
5 G
$3,282.50
10 G
$4,869.80
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
116.18
Número MDL:
Referencia (SKU) del distribuidor: EN300-99397-100MG
$391.30
Se envía en 7 días desde el socio de Aldrich
Iupac Name
5-methyldihydrothiophen-3(2H)-one
Inchi Code
1S/C5H8OS/c1-4-2-5(6)3-7-4/h4H,2-3H2,1H3
Clave InChI
GYAWKNURSWKRNU-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
-10
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Ice Pack
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-99397
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-99397
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)