ENA490047038
Enamine
2-methyl-2-(4-oxooxolan-3-yl)propanenitrile
Seleccione un Tamaño
Referencia (SKU) del distribuidor: EN300-247080-100MG
$410.80
Seleccione un Tamaño
About This Item
Referencia (SKU) del distribuidor: EN300-247080-100MG
$410.80
Iupac Name
2-methyl-2-(4-oxotetrahydrofuran-3-yl)propanenitrile
Inchi Code
1S/C8H11NO2/c1-8(2,5-9)6-3-11-4-7(6)10/h6H,3-4H2,1-2H3
Clave InChI
WOYZIUAJIQNTAF-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-247080
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)