MilliporeSigma
ENA465563420
Enamine
4-fluorobutanenitrile
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
87.1
Número MDL:
Iupac Name
4-fluorobutanenitrile
Inchi Code
1S/C4H6FN/c5-3-1-2-4-6/h1-3H2
Clave InChI
FJJJJRAPZCRYGA-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Ice Pack
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-244229
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)