MilliporeSigma
ENA465562451
Enamine
2-chloro-5H,7H,8H-pyrano[4,3-b]pyridine-3-carbonitrile
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
194.62
Número MDL:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad Póngase en contacto con el Servicio técnico
mp
131-132
Iupac Name
2-chloro-7,8-dihydro-5H-pyrano[4,3-b]pyridine-3-carbonitrile
Inchi Code
1S/C9H7ClN2O/c10-9-6(4-11)3-7-5-13-2-1-8(7)12-9/h3H,1-2,5H2
Clave InChI
RBUNTZJDWXSXNN-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-227582
Melting Point
131-132
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-227582
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)