ENA465562046
Enamine
(2,2-dichloro-1-methylcyclopropyl)methanesulfonyl chloride
About This Item
Iupac Name
(2,2-dichloro-1-methylcyclopropyl)methanesulfonyl chloride
Inchi Code
1S/C5H7Cl3O2S/c1-4(2-5(4,6)7)3-11(8,9)10/h2-3H2,1H3
InChI key
ASMWVTDIWQFWGT-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-234248
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-234248
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)